Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BAF249660008
SP 8949 Osłona przeciwbryzgowa Podstawa z obciążeniem
round, diam. 9.5" (24.1 cm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
round
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24966-0008
Średnica
9.5" (24.1 cm)
Opis ogólny
Bez względu na to, jak skonfigurowane jest Twoje miejsce pracy, osłony przeciwbryzgowe 1520 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort (nie są gorące i duszne jak osobiste osłony twarzy), elastyczność (są w pełni regulowane) i jakość w konstrukcji, która dostosuje się do Twoich konkretnych potrzeb.
Cechy i korzyści
  • Wszystkie osłony poruszają się na boki, a także w górę i w dół za dotknięciem palca
  • Uwolnij cenną przestrzeń roboczą i zwiększ wydajność każdego użytkownika
  • Po wybraniu odpowiedniej osłony należy zamówić odpowiednie uchwyty montażowe, aby dopasować je do miejsca pracy.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)