Kluczowe dokumenty
BAF247390003
SP Bel-Art® Poxygrid Glove Dispenser
epoxy-coated (wire), to hold, Triple Box Holder- holds 3x glove box
Synonim(y):
Uchwyt na schowek, dozownik rękawic
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
epoxy-coated (wire)
Właściwości
to hold Triple Box Holder- holds 3x glove box
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24739-0003
H × L × width
8.25 in. (210 mm) × 17.5 in. (432 mm) × 4.25 in. (108 mm)
Opis ogólny
Dzięki tym spawanym stojakom z drutu stalowego rękawiczki jednorazowe są zawsze pod ręką. Wybierz stojak, który pomieści jedno, dwa lub trzy pudełka jednorazowych rękawiczek, chusteczek lub chusteczek higienicznych.
Cechy i korzyści
  • Pojemnik na rękawiczki jest umieszczany w indywidualnym schowku i łatwo wyjmowany w celu wymiany.
  • Wewnętrzne wymiary przedziału mocującego wynoszą 12,7 cm szer. x 9,5 cm gł.
  • Zaprojektowany do montażu na pionowej powierzchni
  • Wytrzymałe, pokryte niebieską powłoką epoksydową stojaki można sterylizować w autoklawie parowym w temperaturze 121°C (250°F)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)