Kluczowe dokumenty
BAF203071825
SP 8949 Adapter złącza Safe-Lab Therm-O-Vac
for for 24/40 Tapered Joints
Synonim(y):
adapter termovac
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F20307-1825
otwór śr.
6 mm
dopasowywanie
for for 24/40 Tapered Joints
Opis ogólny
Adapter PTFE® z o-ringiem 617 na korpusie, zakrętce i przyłączu węża.
Cechy i korzyści
Nie można sterylizować w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)