Kluczowe dokumenty
BAF197310552
Szybkozłączki do przewodów
Connects ³⁄₁₆ to ¼ in. with ¼ to ⁵⁄₁₆ in. Tubing
Synonim(y):
Tubing quick-disconnects
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
PE
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19731-0552
dł. całkowita
2.375 in. (60 mm)
dopasowywanie
female converts I.D. 6.4 to 7.9mm (¼ to ⁵⁄₁₆”)
Opis ogólny
Konwertuje średnicę wewnętrzną od 4,7 do 6,4 mm (od ⁄₁₆ do ¼")
Consists of two serrated connectors which are joined securely through a male-female center taper. Connector of one size can be interchanged with other sizes to produce reducing combinations.
  • Easy-to-assemble barbed connectors require no tools
  • Ideal for use with flexible tubing
  • Handy on lines that require frequent disconnection
Cechy i korzyści
Te plastikowe złączki z polietylenu umożliwiają łączenie przewodów o tym samym lub różnym rozmiarze.
  • Idealne do zastosowań próżniowych, przewodów wodnych, manometrów i nie tylko
  • Seria F19730 łączy rurki tego samego rozmiaru
  • F19731-0552 łączy rurki o różnych rozmiarach
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)