BAF116460627
Scienceware® safety labeled wash bottles
label, Sodium Hypochlorite (Bleach), wide-mouth yellow cap, capacity 500 mL (16 oz)
Synonim(y):
dispensing bottle, safety bottles, squeeze bottle
About This Item
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene
wide-mouth yellow cap
Właściwości
label Sodium Hypochlorite (Bleach)
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11646-0627
pojemność
500 mL
500 mL (16 oz)
kolor
opaque
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)