BAF116370008
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 250 mL (8 oz), polyethylene
Synonim(y):
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11637-0008
śr. korka
24 mm
pojemność
250 mL (8 oz)
Opis ogólny
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Cechy i korzyści
- Tip opening is 0.76mm (0.030")
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)