Kluczowe dokumenty
B12601
4-Benzoylbiphenyl
99%
Synonim(y):
4-Phenylbenzophenone
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
tw
419-420 °C (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C19H14O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14H
Klucz InChI
LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?