Merck
AEM2A1044
Sigma-Aldrich
Xion AEM-Pention-72-5CL
greener alternative
thickness 10 μm, L × W 10 cm × 10 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
60104509
NACRES:
NB.21
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dł. × szerokość
10 cm × 10 cm
grubość
10 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej i jest przeznaczony do stosowania jako membrany wymiany protonów (membrany ogniw paliwowych). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Membrany XION Composite PENTION są bardzo cienkie, bardzo wytrzymałe i zapewniają bardzo wysoką wydajność, wykazując jednocześnie bardzo stabilne działanie jako wzmocnione membrany anionowymienne (AEM). Struktura jonomeru zawiera szkielet poli(norbornenu) z czwartorzędowymi amoniowymi grupami funkcyjnymi. Warstwa wzmacniająca jest zintegrowana ze strukturą membrany, aby zapewnić lepsze właściwości mechaniczne. Ulepszone właściwości mechaniczne w postaci wolnostojących membran zapewniają wyższą przewodność jonową bez utraty wytrzymałości. Zastosowania membran XION Composite PENTION obejmują ogniwa paliwowe, elektrolizę i akumulatory przepływowe.
Informacje prawne
Produkt Xergy
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)