Merck
ADE001444
Sigma-Aldrich
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4IN5
Masa cząsteczkowa:
261.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
Nc1ncnc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(7)8-1-9-5(2)11-10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
HQAIUXZORKJOJY-UHFFFAOYSA-N