Kluczowe dokumenty
ADE001410
N-(3-(3-Hydroxyprop-1-yn-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)pivalamide
AldrichCPR
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)Nc1ncc(cc1C#CCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F3N2O2/c1-13(2,3)12(21)19-11-9(5-4-6-20)7-10(8-18-11)14(15,16)17/h7-8,20H,6H2,1-3H3,(H,18,19,21)
Klucz InChI
YFIWOTOHYQKRLJ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)