Kluczowe dokumenty
A38401
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
98%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
300 °C (lit.)
λmaks.
400 nm
420 nm (2nd)
ciąg SMILES
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
Klucz InChI
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.