Kluczowe dokumenty
94077
Sigma-Aldrich
H-Pro-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Synonim(y):
L-Proline 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~0.6 mmol/g loading
wielkość cząstki
75-150 μm
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Żywica H-Pro-2-ClTrt jest kwasolabilnym odczynnikiem peptydowym powszechnie stosowanym do przygotowywania chronionych peptydów metodą syntezy peptydów w fazie stałej przy użyciu strategii Fmoc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vitro and ex vivo studies on angiotensin-i converting enzyme (Ace) inhibitory activity of short synthetic peptides
Yakimova B, et al.
Farmacia, 69(2), 307-313 (2021)
Produkty
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids