Merck
938890
Sigma-Aldrich
TissueFab® Discrete GelMA
gel strength 300bloom, 20% degree of substitution
About This Item
Wzór liniowy:
(C34H54N9O11)n
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
powder or chunks (or Fibres)
kolor
white to faint brown
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Metakryloil żelatyny, znany również jako metakrylan żelatyny lub GelMA, jest biomateriałem żelatynowym funkcjonalizowanym metakrylanem. Grupy aminowe żelatyny są chemicznie modyfikowane grupami metakrylanowymi, które w połączeniu ze światłem i fotoinicjatorem mogą być fotopolimeryzowane w celu utworzenia hydrożelu z trójwymiarową siecią, która ściśle naśladuje natywną macierz pozakomórkową (ECM). GelMA jest często stosowany jako rusztowanie do hodowli komórek i regeneracji tkanek, ponieważ zapewnia środowisko wspierające przyczepianie się komórek, ich proliferację i różnicowanie. Jego właściwości, takie jak wytrzymałość mechaniczna, szybkość degradacji i zachowanie żelowania, można regulować, modyfikując stopień metakrylacji i gęstość sieciowania.
Wiele obecnie dostępnych GelMA charakteryzuje się wysokim stopniem zmienności i niespójności. Aby temu zaradzić, opracowano TissueFab® Discrete GelMAs, aby osiągnąć określony stopień metakrylacji przy niskiej zmienności między partiami.
Zastosowanie
Zastosowania:
*Inżynieria tkankowa - w tym tkanka kostna, tkanka chrzęstna, tkanka naskórka i tkanka serca
*Medycyna regeneracyjna - w tym wstrzykiwane konstrukcje tkankowe i morfogeneza komórek śródbłonka
*Dostarczanie leków i komórek - w postaci mikrosfer i hydrożeli
*Powłoki powierzchniowe - urządzeń medycznych i implantów w celu poprawy biokompatybilności i uwalniania ładunków terapeutycznych.
Cechy i korzyści
Cechy i zalety:
*Specyficzny stopień metakrylacji - wąski pik metakrylacji pozwala na lepszą powtarzalność, niską zmienność między partiami, dla lepszej spójności właściwości żelu i zachowania komórek.
*Biokompatybilność - GelMA zawiera sekwencje RGD, występujące w kolagenie i innych naturalnych białkach ECM, które promują adhezję komórek, proliferację, różnicowanie i dojrzewanie różnych typów komórek.
*Biodegradowalność - GelMA zawiera degradowalne miejsca metaloproteinazy macierzy (MMP), które mogą być rozpoznawane i enzymatycznie degradowane przez komórki. Pozwala to zamkniętym komórkom na degradację i przebudowę matrycy GelMA oraz ponowne zasiedlenie własnymi komórkami i tkankami, co jest głównym celem inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.
*Dostosowywalność - TissueFab® Discrete GelMAs są dostępne w różnych stopniach substytucji, które ostatecznie wpływają na sztywność hydrożelu i właściwości mechaniczne i mogą być stosowane do odtwarzania i akomodacji różnych tkanek natywnych.
*Bioprintability - The TissueFab® Discrete GelMAs są szeroko stosowane w dziedzinie biodruku 3D ze względu na ich unikalne właściwości żelowania i zdolność do drukowania za pomocą wytłaczania i innych metod w celu tworzenia skomplikowanych, otoczonych komórkami struktur 3D o wysokiej żywotności komórek.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)