Merck
938130
Sigma-Aldrich
Chloroplatinic acid hydrate
new
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, Platinic chloride hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
H2PtCl6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.81 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder, crystals or chunks
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
mp
60 °C (lit.)
gęstość
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Chloroplatinic acid hydrate is a popular platinum precursor which is used as catalyst for polymer electrolyte fuel cells, in sensors.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)