Merck
936391
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Gly-OH
≥95%
Synonim(y):
N-9-fluorenylometoksykarbonyloglicyna, N-[(9H-Fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]glicyloglicyna (ACI), N-Fluorenylometoksykarbonyloglicyna, Glicyna, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]glicylo]- (ZCI), Glicyna, N-[(9H-fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]glicyl- (9CI, ACI), Kwas 2-[2-([[(9H-Fluoren-9-ylo)metoksy]karbonylo]amino)acetamido]octowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCC1C=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC31)NCC(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(20-10-18(23)24)9-21-19(25)26-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
Klucz InChI
FBKUOPULLUJMOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fmoc-Gly-Gly-OH jest lizosomalnie rozszczepialnym łącznikiem stosowanym w konstrukcji koniugatów przeciwciało-lek (ADC & Bioconjugation).
Inne uwagi
Narzędzia biologii chemicznej
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2011/MB/C0MB00074D#!divAbstract
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)