Kluczowe dokumenty
936200
AdQPhos Pd G4
Synonim(y):
AdQPhos G4 Palladacycle, AdQPhos Palladacycle
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
kolor
red to purple
grupa funkcyjna
(palladium)
phosphine
ciąg SMILES
CS(O[Pd](C1=C(C2=C3C=CC=C2)C=CC=C1)([P](C45C[C@H]6C[C@H](C[C@H](C6)C5)C4)(C78C[C@H]9C[C@H](C[C@H](C9)C8)C7)c%10cccc%10)[NH]3C)(=O)=O.c%11(C%12=CC=CC=C%12)c(C%13=CC=CC=C%13)c(C%14=CC=CC=C%14)c(C%15=CC=CC=C%15)c%11C%16=CC=CC=C%16.[Fe]
Opis ogólny
Further, by merging with micellar catalysis, this catalytic system demonstrated the feasibility of enabling α-arylation reactions under mild aqueous conditions. This approach provides an environmentally benign alternative to toxic/hazardous solvents like 1,4-dioxane or NMP, bringing modern organic synthesis closer to being ideally sustainable.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)