Kluczowe dokumenty
936189
AdQPhos
Synonim(y):
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1′-(di-adamantylphosphino)ferrocene
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
c1(C2=CC=CC=C2)c(C3=CC=CC=C3)c(C4=CC=CC=C4)c(C5=CC=CC=C5)c1C6=CC=CC=C6.c7(P([C@]89C[C@H]%10C[C@H](C[C@H](C%10)C9)C8)[C@]%11%12C[C@H]%13C[C@H](C[C@H](C%13)C%12)C%11)cccc7.[Fe]
Opis ogólny
Further, by merging with micellar catalysis, this catalytic system demonstrated the feasibility of enabling α-arylation reactions under mild aqueous conditions. This approach provides an environmentally benign alternative to toxic/hazardous solvents like 1,4-dioxane or NMP, bringing modern organic synthesis closer to being ideally sustainable.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)