Kluczowe dokumenty
934429
3-((4-(Piperidin-4-yl)phenyl)amino)piperidine-2,6-dione hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
chlorowodorek 3-((4-(piperydyn-4-ylo)fenylo)amino)piperydyn-2,6-dionu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21N3O2 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
287.36 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC(C(NC2=CC=C(C=C2)C3CCNCC3)CC1)=O.[xHCl]
Zastosowanie
Sfunkcjonalizowany ligand cereblonowy do rozwoju PROTAC opartych na talidomidzie. Umożliwia szybką koniugację z łącznikami karboksylowymi dzięki obecności grupy aminowej w reakcjach sprzęgania peptydów. Nadaje się do przyłączania łączników poprzez aminowanie redukcyjne i jest podstawowym budulcem do tworzenia biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight:
Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Technology Spotlight:
Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Inne uwagi
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTAC
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTAC
Informacje prawne
PROTAC jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations, Inc. i jest używany na podstawie licencji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)