Merck
934380
Sigma-Aldrich
Kwas 1-piperazynokarboksylowy, ester 4-(4-piperydynylo)-, 1,1-dimetyloetylowy
≥98%
Synonim(y):
1-Boc-4-(piperydyn-4-ylo)piperazyna, 4-(4-piperydylo)piperazyno-1-karboksylan tert-butylu, 4-(piperydyn-4-ylo)piperazyno-1-karboksylan 2-metylopropano-2-ylu, 4-(piperydyn-4-ylo)piperazyno-1-karboksylan tert-butylu, 1-tert-butoksykarbonylo-4-(piperydyn-4-ylo)piperazyna, Ester tert-butylowy kwasu 4-(piperydyn-4-ylo)piperazyno-1-karboksylowego, Karboksylan 1,1-dimetyloetylu 4-(4-piperydynylo)-1-piperazyny (ACI)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H27N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2CCNCC2
InChI
1S/C14H27N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-10-8-16(9-11-17)12-4-6-15-7-5-12/h12,15H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
IMFPSYLOYADSFR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Półelastyczny łącznik przydatny przy opracowywaniu PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek. Włączenie sztywności do regionu łącznika PROTAC może wpływać na kinetykę degradacji, jak również na właściwości ADMET PROTAC.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks.
Informacje prawne
11779 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations, Inc. i jest używany na podstawie licencji.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of