Kluczowe dokumenty
932795
Sigma-Aldrich
Pęseta
Style 2AB, ESD Rubber Coated
Synonim(y):
Chwytaki, Pęseta
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Bezpieczne, ergonomiczne uchwyty z poduszką (rezystywność 10E9 Ohm) do obsługi komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne lub małych przedmiotów elektrostatycznych. Miękkie, bezpieczne uchwyty ESD (rezystywność 10E8 Ohm), te pęsety są ergonomicznie zaprojektowane. OAL: 120 mm. Materiał: Anti-Acid/Anti-MagSS.
Końcówki: Płaskie, okrągłe, zakrzywione, doskonałe wykończenie. Miękkie, bezpieczne uchwyty ESD (rezystancyjne 10E8 omów), te pęsety są ergonomicznie zaprojektowane.
OAL: 120 mm. Materiał: Anti-Acid/Anti-MagSS. Końcówki: Płaskie, okrągłe, zakrzywione, doskonałe wykończenie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)