Merck
932310
Sigma-Aldrich
Lithium fluoride
Synonim(y):
LiF
About This Item
Wzór liniowy:
LiF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
25.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99%
bp
1681 °C
mp
845 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 2.9 g/L
gęstość
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Energia orbitalna
HOMO 14 eV 
LUMO 1.0 eV 
ciąg SMILES
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
LiF może być stosowany w termoluminescencyjnych; perowskitowych diodach elektroluminescencyjnych; akumulatorach i aplikacjach MXenes. Kryształy fluorku litu są przezroczyste dla światła ultrafioletowego (UV) i są stosowane w optyce UV. Fluorek litu jest wykorzystywany w głównej drodze wytwarzania Mxenes poprzez złuszczanie faz MAX.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bing Zhou et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(4), 4895-4905 (2020-01-04)
Flexible, lightweight, robust, and multifunctional characteristics are greatly desirable for next-generation wearable electromagnetic interference (EMI) shielding materials. In this work, an alternating multilayered structure with robust polymer frame layers and directly contacted conducting layers was designed to prepare high-performance EMI
Mingfu He et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(1), 73-79 (2019-12-19)
Lithium is the most attractive anode material for high-energy density rechargeable batteries, but its cycling is plagued by morphological irreversibility and dendrite growth that arise in part from its heterogeneous "native" solid electrolyte interphase (SEI). Enriching the SEI with lithium
Recent progress in LiF materials for safe lithium metal anode of rechargeable batteries: Is LiF the key to commercializing Li metal batteries?
Ko J, et al.
Ceramics International, 45(1), 30-49 (2019)