Merck
931217
Sigma-Aldrich
CX93
Umicore
Synonim(y):
Dichloro[1,1′-bis(difenylofosfino)ferroceno]pallad(II)
About This Item
Wzór liniowy:
(C17H14P)2Fe · PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
731.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
266-283 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
JCWIWBWXCVGEAN-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
CX93 jest katalizatorem reakcji sprzęgania C-C i C-N. Pd(dppf)Cl2 może być stosowany jako skuteczny katalizator palladowy w następujących reakcjach:-
  • Sprzęganie krzyżowe odczynników sec-alkilowych i n-alkilowych Grignarda z wysoką wydajnością i selektywnością.
  • Sprzęganie Suzuki arylowych estrów boronowych z jodkiem[11C]metylu w celu utworzenia funkcjonalizowanych pochodnych[11C]toluenu.
  • Krzyżowe sprzęganie Kumady 1,3,5-tribromobenzenu z odczynnikami Grignarda w celu utworzenia oligotiofenów w kształcie gwiazdy.
Do zastosowań na małą skalę i o wysokiej wydajności, produkt jest również dostępny jako ChemBeads (919780).
Przechowywanie i stabilność
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, obojętnym gazie, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Informacje prawne
Produkt Umicore
Ten produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.pmc.umicore.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)