Key Documents
930989
Magnesium chloride hexahydrate
99.999% (trace metals basis)
Synonim(y):
Magnesium dichloride hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% (trace metals basis)
Postać
crystalline
mp
117 °C
rozpuszczalność
H2O: soluble (highly soluble)
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)