Kluczowe dokumenty
929840
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average Mn 3400, contains MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, PEGDM, PEG dimethacrylate
About This Item
Polecane produkty
Postać
fine powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 3400
zawiera
MEHQ as inhibitor
kolor
white to off-white
tw
>200 °C/2 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-koniec
methacrylate
α-koniec
methacrylate
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Klucz InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)