Kluczowe dokumenty
929417
Sigma-Aldrich
Ribavirin-(ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)
≥98 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C3H12N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.17
Kod UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.11
czystość izotopowa
≥98 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
przesunięcie masy
M+5
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)