Merck
929301
Sigma-Aldrich
FBnG-C3-PEG3-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
(R)-2-acetamido-3-((2-amino-9-(4-fluorobenzylo)-6-okso-6,9-dihydro-1H-puryno-8-ylo)tio)-N-(3-(2-(3-aminopropoksy)etoksy)etoksy)propylo)propanamidu chlorowodorek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39FN8O6S · xHCl
Masa cząsteczkowa:
622.71 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC(N)=NC2=C1N=C(SC[C@@H](C(NCCCOCCOCCOCCCN)=O)NC(C)=O)N2CC3=CC=C(C=C3)F.Cl
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek FBnG-C3-PEG3-C3-NH2 umożliwia syntezę cząsteczek do degradacji białek i badań 11779 (chimer ukierunkowanych na proteolizę). Ten koniugat zawiera ligand p-fluorobenzylguaninę(FBnG), łącznik PEG i aminę zawieszoną w celu reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów dla ukierunkowanych białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of