Kluczowe dokumenty
928593
Sigma-Aldrich
Optical Readout Reaction Chamber Chip
Fluidic 1068, COP-black
Synonim(y):
Cykliczny polimer olefinowy, Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Chip Optical Readout Reaction Chamber Chip, Fluidic 1068 COP-black posiada osiem komór odpowiednich do odczytów optycznych. Chip został zaprojektowany z komorami reakcyjnymi na górnej stronie chipa, dzięki czemu szczególnie nadaje się do odczytów wykonywanych przy użyciu mikroskopu pionowego.
Cechy i korzyści
  • Komory reakcyjne odpowiednie do kolorymetrycznych, luminescencyjnych lub fluorescencyjnych odczytów optycznych
  • Zaprojektowany do użytku z mikroskopem pionowym
Właściwości chipa:
  • Interfejs Mini Luer
  • Materiał: Cykliczny polimer olefinowy (COP)
  • Kolor materiału: Czarny
  • 8 komór reakcyjnych
  • Objętość komory: 20 µl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)