928135
Gold nanoparticles
60 nm diameter, Alkyne functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
opis
Alkyne surface density: 1/nm2
stężenie
in water
OD
50
śr. rdzenia
60 nm , coefficient of variance <12%
średnica
60 nm
λmaks.
540 nm
PDI
<0.200
grupa funkcyjna
alkyne
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkyne functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Zastosowanie
Ideal for development of gold conjugates for use in applications such as blotting, lateral flow assays, microscopy, and transmission electron microscopy (TEM).
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)