742015
Gold nanoparticles
60 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in citrate buffer
Synonim(y):
Au NP, Gold Colloid
About This Item
Polecane produkty
Postać
nanoparticles
suspension
zawiera
Proprietary Surfactant as stabilizer
stężenie
~1.9E+10 particles/mL
OD
1
średnica
60 nm
λmaks.
536-541 nm
PDI
<0.2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
This material is highly monodisperse (<12% variability in size and shape), and provides significantly improved surface reactivity. Applications include Surface Enhanced Raman Lables, Sensing/Detection, Biological Targeting, Plasmonics and Electronics.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Surface-enhanced Solar Energy Conversion Systems Using Gold and Silver Nanoparticles
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Nanocząstki złota (Au) mają przestrajalne właściwości optyczne i elektroniczne i są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w tym w fotowoltaice, czujnikach, dostarczaniu leków i katalizie.