Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
926434
Sigma-Aldrich
Finger Pump Mixer Chip
Fluidic 999, COP
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowy chip Finger Pump Mixer 999 COP wykorzystuje zasady aktywnego mieszania poprzez integrację pompy palcowej i różnych funkcji przeciwdziałających przepływowi laminarnemu w celu generowania mieszanin o szerszym zakresie proporcji mieszania, co nie jest możliwe w przypadku pasywnych urządzeń mieszających.
Cechy i korzyści
  • Jedna jednostka mikromieszająca na chip
  • Jednostka perłowo-łańcuchowa ułatwia mieszanie do trzech cieczy.
  • Struktury jednostki perłowo-łańcuchowej zwiększają prędkość boczną w celu poprawy mieszania.
  • Zintegrowana pompa figurowa służy do wypierania powietrza i przemieszczania cieczy tam i z powrotem w systemie kanałów, co poprawia mieszanie, umożliwiając długi przepływ współbieżny.
  • Zintegrowana pompa może być uruchamiana ręcznie lub sterowana i zautomatyzowana za pomocą odpowiedniego siłownika.
Komponenty
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin polymer (COP)
  • Chamber Volumes: 27 μl, 38 μl, 330 μl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range