Kluczowe dokumenty
925799
cis-(+)-carvomenthene oxide
Synonim(y):
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4α,6α)]-(9CI)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@]1(O2)[C@@H]2C[C@H](C(C)C)CC1
Klucz InChI
WSHVHJSDSVPPIV-KXUCPTDWSA-N
Zastosowanie
Tlenek cis-(+)-karwomentenu jest cennym chiralnym blokiem budulcowym. Stosowany w syntezie PSI(O) i ogólnie w szlakach syntetycznych obejmujących dodanie reaktywnego epoksydu.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)