Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
924628
Sigma-Aldrich
Cross-shaped channel chip - 50 μm channel (extended size platform ΙΙ)
Fluidic 189, Cyclic Olefin Copolymer (COC) with Luer Interface
Synonim(y):
Mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
Zastosowanie
Jest to chip z kanałem w kształcie krzyża z platformą o rozszerzonym rozmiarze II z interfejsem Luer.
Chip z kanałem w kształcie krzyża - kanał 50 μm z platformą o rozszerzonym rozmiarze II, Fluidic 189, Cyclic Olefin Copolymer COC) z interfejsem Luer.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Sanjay, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2020)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range