Merck
924393
Sigma-Aldrich
Lauric acid diethanolamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H33NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.44
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
grupa funkcyjna
amide
hydroxyl
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)17(12-14-18)13-15-19/h18-19H,2-15H2,1H3
Klucz InChI
AOMUHOFOVNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)