Merck
923990
Sigma-Aldrich
Bio-based Polyether Polyol
greener alternative
Mn 400-600 Da
Synonim(y):
1,3-polipropanodiol, PO3G Polipropanodiol, PPD na bazie biologicznej, Poli(oksy-1,3-propanodiyl), α-hydro-w-hydroksy
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H6O)nH2O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
masa cząsteczkowa
Mn 400-600 Da
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
stężenie
≤500 ppm in water (QM-AA 1020-114)
lepkość
90-120 mPa.s(40 °C)
mp
0-5  °C
gęstość
1.02 g/cm3 at 40 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt należy do rodziny wysokowydajnych polioli polieterowych opartych na surowcach odnawialnych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Polipropanodiol na bazie biologicznej (w 100% certyfikowany przez USDA produkt na bazie biologicznej) jest niskotoksyczny, nisko lotny i biodegradowalny. W porównaniu z alternatywnymi produktami petrochemicznymi, takimi jak glikol poli(tetrametylenoeterowy) (PTMEG), glikol polipropylenowy (PPG), glikol polietylenowy (PEG), polipropanodiol ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko, oszczędzając 40% nieodnawialnego zużycia energii i zmniejszając emisję gazów cieplarnianych o 42%, co potwierdzono w analizie cyklu życia zgodnej z normą ISO 14000.
Jest odporny na hydrolizę, ma wysoką stabilność oksydacyjną i wysoką pojemność cieplną, co zapewnia długą trwałość w zastosowaniach końcowych. Wśród jego potencjalnych zastosowań
  • Wysokowydajne elastomery - wysokowydajna alternatywa dla składników ropopochodnych stosowanych w elastomerach poliuretanowych , kopoliamidach i kopoliestrach. Pozwala to na łatwe zastąpienie elastomerów termoplastycznych PTMEG, oferując unikalne właściwości, w tym dobrą odporność chemiczną, wysoką wytrzymałość mechaniczną i ciągliwość, a także zwiększoną miękkość i elastyczność. Niedawno badanie wykazało, że biopropanodiol może być stosowany do selektywnego usuwania klejów na bazie poliuretanu pod koniec ich okresu użytkowania, aby ułatwić recykling drogich komponentów i surowców ze złożonych urządzeń, takich jak elektronika użytkowa .
  • Powłoki - może być stosowany jako składnik lub dodatek do lakierów samochodowych, przemysłowych powłok metalowych i dyspersji PU w dowolnej lub wszystkich warstwach powłoki, zastępując wszelkie poliole na bazie ropy naftowej. Zapewnia doskonałą przyczepność do metalu i oferuje wyjątkową dyspersję kolorów i odporność na odpryski. Stosowany jako dodatek do bezbarwnych powłok, zapewnia zwiększoną elastyczność i lepszą odporność na żwir i płatki.
  • Tusze do drukarek atramentowych - Po dodaniu do receptur tuszów do drukarek atramentowych na bazie pigmentów, łączy w sobie właściwości głębi i przejrzystości barwników z nieodłączną trwałością pigmentów.
  • Płyny funkcjonalne - dzięki przewodności cieplnej, stabilności termicznej i smarności, doskonałym właściwościom niskotemperaturowym, a także niskiej toksyczności i biodegradowalności, jest idealnym płynem bazowym do smarów, chłodziw dielektrycznych i płynów przenoszących ciepło.
  • Obuwie i tekstylia użytkowe - dzięki doskonałej odporności na ścieranie i współczynnikowi przenikania pary wodnej (MVTR), oferuje zastosowania w obuwiu i tekstyliach użytkowych, w tym w skórze syntetycznej.
Cechy i korzyści
Wskazówka:
  • Przed użyciem należy szczelnie zamknąć pojemnik i przechowywać go w temperaturze otoczenia (5-25 °C).
  • Podczas użytkowania zaleca się pracę w atmosferze azotu.
  • W przypadku konieczności roztopienia, należy to zrobić w temperaturze poniżej 70 °C i w atmosferze azotu.
  • Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywać pod azotem. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odkryj najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biopolimerów i ich zastosowań jako kompozytów w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i zwiększenia żywotności. Ten mini-przegląd zapewnia wgląd w ich właściwości i syntezę, a także przewodzące polimery pochodzenia biologicznego do zastosowań w bioelektronice, czujnikach i superkondensatorach.