Kluczowe dokumenty
921807
Sigma-Aldrich
Pearl-chain mixer
Fluidic 658, COC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropelek może wytwarzać wysoce monodyspersyjne kropelki z wysoką częstotliwością (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kropelkach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości (μl do fl) płynów, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele zastosowań, w tym syntezę mikro- i nanocząstek oraz analizę chemiczną. Wysoce kontrolowana produkcja kropli umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Mieszalnik z łańcuchem perłowym, Fluidic 658, COC jest wykonany z COC (cyklicznego kopolimeru olefinowego). Mieszadło perłowo-łańcuchowe Fl. 658 umożliwia mieszanie dwóch cieczy, co jest ułatwione dzięki wydłużonej jednostce z łańcuchem perłowym. Ponieważ przepływy w mikrokanałach są zwykle laminarne, zadaniem tych mieszalników jest poprawa warunków dyfuzji, np. poprzez umożliwienie długiego współprzepływu cieczy i dodanie struktur zwiększających prędkość boczną.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range