Kluczowe dokumenty
921556
Graphene oxide
organic solvent dispersible
Synonim(y):
Graphene oxide, Graphene oxide for non-aqueous solvent dispersions, Graphene oxide for organic solvent dispersions
Formularz
solid
rozpuszczalność
2-propanol: soluble 2 mg/mL (IPA)
DMSO: soluble 2 mg/mL (dimethyl sulfoxide)
NMP: soluble 2 mg/mL (1-methyl-2-pyrrolidinone)
THF: soluble 2 mg/mL (tetrahydrofuran )
dichloromethane: soluble 2 mg/mL (DCM)
ethyl acetate: soluble 2 mg/mL (EtOAc)
soluble (dispersible in organic solvents)
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)