Kluczowe dokumenty
917826
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PEN
80% transparency, L × W × thickness 29.7 cm × 21 cm × 125 μm, sheet resistance <15 Ω/sq
Synonim(y):
ITO coated polyethylene naphthalate, ITO-PEN (80% transparency), PECF-IP
About This Item
Wzór liniowy:
In2O3 · (SnO2)x
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Materiały
substrate (Polyethylene naphthalate (PEN) film 125 micron thick (one side coated))
Poziom jakości
opór arkusza
<15 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
29.7 cm × 21 cm × 125 μm
przepuszczalność
550 nm, 80%
Zastosowanie
This product is a one-side coated, highly transparent, flexible, ITO coated PEN polymer film. It is a ready-to-use flexible, transparent conducting substrate with low sheet resistance.
This product can be used for rapid fabrication of flexible electronics such as touch screen, Perovskite solar cells, sensors, and dye-sensitized solar cells.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soumen Samanta et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(31), 9397-9406 (2014-07-17)
In this paper, we report a simple and versatile process of electrografting the aryl multilayers onto indium tin oxide (ITO)-coated flexible poly(ethylene naphthalate) (PEN) substrates using a diazonium salt (4-pyrrolylphenyldiazonium) solution, which was generated in situ from a reaction between