Merck
916218
Uridine diphospho-a-N-acetyl-D-glucosamine-15N, disodium salt
≥98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H2515NN2Na2O17P2
Masa cząsteczkowa:
652.31
Kod UNSPSC:
12142200
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C=CN([C@H]2C(O)[C@@H](O)[C@H](CO[P@@](O[P@@](OC3C([15NH]C(C)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O3)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O2)C(N1)=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)