Kluczowe dokumenty
915386
Poly(ethylene oxide)-block-poly(butylene oxide)
PEG average Mn 2,000, average Mn 5,000 (PBO)
Synonim(y):
PBO-PEO, PEG-PBO, PEO-PBO
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PEG average Mn 2,000
average Mn 5,000 (PBO(by NMR))
average Mn 5,000 (PBO)
kolor
white to off-white
PDI
≤1.3 (by GPC)
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)