Kluczowe dokumenty
914215
Sigma-Aldrich
Conjugated Polymer Nanoparticles incorporating iron oxide
fluorescence λem 610 nm, 100 μg/mL in H2O
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanocząsteczki, Fluorescencyjne nanocząstki magnetyczne, Magneto-sprzężone nanocząstki polimerowe, Sprzężone nanocząstki polimerowe
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
100 μg/mL in H2O
fluorescencja
λem 610 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Sprzężone nanocząstki polimerowe zawierające tlenek żelaza to rozpuszczalne w wodzie nanocząstki składające się z emitującego światło polimeru i tlenku żelaza. Obecność tlenku żelaza w rdzeniu sprawia, że te fluorescencyjne nanocząstki wyraźnie różnią się od konwencjonalnych barwników, ponieważ pozwala na manipulowanie nimi za pomocą pola magnetycznego. Nanocząstki te mają strukturę "rdzeń-powłoka", w której emitujący światło polimer i tlenek żelaza są zamknięte w biokompatybilnym środku powierzchniowo czynnym.
Struktura "rdzeń-powłoka" składająca się z polimeru i tlenku żelaza w rdzeniu oraz biokompatybilnego środka powierzchniowo czynnego w otaczającej powłoce umożliwia łatwe kowalencyjne wiązanie tych nanocząstek z biomolekułami, takimi jak streptawidyna, przeciwciała, białka, kwasy nukleinowe itp. i sprawia, że nadają się one do następujących zastosowań:
  • Mikroskopia fluorescencyjna (badania przesiewowe o wysokiej zawartości, śledzenie żywych komórek i obrazowanie komórek 3-D)
  • Immunohistochemia i immunocytochemia
  • Cytometria przepływowa
  • Szybkie testy diagnostyczne (RDT)
  • Obrazowanie tkanek
  • Obrazowanie 2-fotonowe
  • Obrazowanie NIR
Przechowywanie i stabilność
Wytrzymałość CPN umożliwia ich stosowanie w warunkach intensywnego oświetlenia i w ekstremalnych warunkach eksperymentalnych, a ich 24-miesięczny okres trwałości pozwala na wygodne przechowywanie w temperaturze otoczenia.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
General synthesis of high-performing magneto-conjugated polymer core?shell nanoparticles for multifunctional theranostics
Yan H, et al.
Nano Research, 10, 704-704 (2017)
Philip Howes et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(28), 9833-9842 (2010-06-25)
Hybrid nanoparticles which incorporate multiple functionalities, such as fluorescence and magnetism, can exhibit enhanced efficiency and versatility by performing several tasks in parallel. In this study, magnetic-fluorescent semiconductor polymer nanospheres (MF-SPNs) have been synthesized by encapsulation of hydrophobic conjugated polymers
Global Trade Item Number
SKUGTIN
914215-250UL4061842190799