Kluczowe dokumenty
913510
Sigma-Aldrich
Zirconium oxide nanofibers
Synonim(y):
ZrO2, Nanowłókna z dwutlenku cyrkonu, Nanowłóknista struktura proszku nieorganicznego
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
nanofiber
Poziom jakości
Śr. włókna × dł.
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
powierzchnia
20-30 m2/g
Pierwotna wielkość krystalitów
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
ciąg SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tlenek cyrkonu znajduje zastosowanie w ceramice elektrotechnicznej, katalizatorach, nośnikach katalizatorów, kryształach piezoelektrycznych, czujnikach tlenu, materiałach ściernych, powłokach barier termicznych, materiałach ognioodpornych, przewodnikach jonowych, warstwach buforowych do uprawy nadprzewodników, materiałach do wysokotemperaturowych procesów chemicznych i separatorach nieorganicznych.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
913510-10G4061841992417
913510-5G4061841992424