Merck
913243
Sigma-Aldrich
Maleic acid
≥99.5% (HPLC), <=0.5% water
Synonim(y):
Kwas (2Z)-2-butenodiowy, Kwas (2Z)-but-2-enodiowy, Kwas maleinowy
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
Beilstein:
605762
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
Residue on Ignition: <= 0.1%
Próba
≥99.5% (HPLC)
≥99.5% anhydrous basis (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
mp
130-135 °C (lit.)
137-140 °C (lit)
gęstość
1.59 g/mL at 20 °C (lit.)
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Opis ogólny
Kwas maleinowy jest izomerem cis kwasu butenodiowego, nienasyconego organicznego kwasu dwuzasadowego. Kwas maleinowy wykazuje reakcje typowe zarówno dla olefin, jak i kwasów karboksylowych. Komercyjnie ważne reakcje grup kwasowych obejmują estryfikację glikolami do poliestrów i odwodnienie do bezwodnika. Podwójne wiązanie bierze udział w konwersji do kwasu fumarowego, kwasu sulfobursztynowego i malationu.
Zastosowanie
Kwas maleinowy został przyjęty jako wysokowydajny organiczny materiał anodowy do akumulatorów litowo-jonowych. Stwierdzono, że ma bardzo wysoką odwracalną pojemność około 1500 mAhg-1 przy gęstości prądu 46,2 mAg-1 i stosunkowo wysoką pojemność 570,8 mAhg-1 przy gęstości prądu 46,2 Ag-1. W przypadku pracy cyklicznej przy wysokiej gęstości prądu wynoszącej 2,31 Ag-1, po 500 cyklach uzyskano retencję pojemności na poziomie 98,1%.
Kwas maleinowy był wykorzystywany do konstruowania polimerowych elektrolitów stałych do badań nad bateriami i ogniwami paliwowymi. Mieszaniny polimerów na bazie kwasu maleinowego zwiększają przewodnictwo jonowe stałych elektrolitów polimerowych na bazie PEO poprzez tłumienie krystalizacji.
Kwas maleinowy został również użyty do wytworzenia hydrożeli akryloamidu (AAm) / kwasu maleinowego (MA) poprzez polimeryzację wolnorodnikową w wodnym roztworze AAm z MA jako komonomerem z niektórymi wielofunkcyjnymi środkami sieciującymi, takimi jak triakrylan trimetylolopropanu i dimetakrylan 1,4-butanodiolu. W tym układzie hydrożelowym absorpcja barwnika kationowego wzrastała wraz ze wzrostem zawartości MA w hydrożelach AAm/MA.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ultrahigh-Capacity Organic Anode with High-Rate Capability and Long Cycle Life for Lithium-Ion Batteries.
Yan W, et al.
ACS Energy Letters, 2(9), 2140-2148 (2017)
Ultrahigh-Capacity Organic Anode with High-Rate Capability and Long Cycle Life for Lithium-Ion Batteries
Yan W, et al.
ACS Energy Letters, 2(9), 2140-2148 (2017)
A polymeric solid electrolyte based on a binary blend of poly(ethylene oxide), poly(methyl vinyl ether-maleic acid) and LiClO4
Rocco A M, et al
Polymer, 43(13), 3601-3609 (2002)
Swelling equilibria and dye adsorption studies of chemically crosslinked superabsorbent acrylamide/maleic acid hydrogels
Karadag E, et al.
European Polymer Journal, 38(11), 2133-2141 (2002)