Merck
911569
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron
no. Surface Groups 4, NHBoc, 1 Biotin (core), generation 2
Synonim(y):
Bis-MPA dendron, Dendron biotyna-NHBoc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C65H108N6O28S
Masa cząsteczkowa:
1453.64
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid (Viscous)
masa cząsteczkowa
generation 2
liczba grup powierzchniowych
4
kolor
colorless to white
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Architektura polimeru: Dendron
  • Generacja: 2
  • Główna grupa funkcjonalna: Biotyna
  • Funkcjonalność grupy końcowej: NHBoc
  • Liczba grup powierzchniowych: 4
  • Obliczony Mol. Masa cząsteczkowa: 1453,7 g/mol
  • bis-MPA = kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Cząsteczki dendrytyczne Bis-MPA są oparte na blokach budulcowych kwasu 2,2-bismetyloolopropionowego (bis-MPA). Hydrolizowalne łączniki występujące w tego typu polimerach pozwalają na ich degradację do produktów ubocznych, które mogą być ponownie wchłaniane przez organizm lub do wydalanych nietoksycznych małych cząsteczek. Dlatego ta grupa polimerów dendrytycznych jest biokompatybilna i biodegradowalna, dzięki czemu nadaje się do zastosowań biomedycznych. Korona funkcjonalizowana NHBoc i rdzeń funkcjonalizowany biotyną tego produktu mogą być łatwo stosowane w reakcjach biokoniugacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry of multifunctional polymers based on bis-MPA and their cutting-edge applications
Progress in Polymer Science, 48, 85-110 (2015)
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been