Merck
911496
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 carboxyl, 1 Rhodamine (core)
generation 2
Synonim(y):
Bis-MPA dendron, Fluorescencyjny dendron, Łącznik fluorescencyjny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C67H87ClN2O28
Masa cząsteczkowa:
1403.86
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
generation 2
liczba grup powierzchniowych
4
kolor
red to pink
grupa funkcyjna
(Rhodamine(core))
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Architektura polimeru: Dendron
  • Funkcjonalność grupy końcowej: Karboksylowa
  • Bis-MPA: kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Cząsteczki dendrytyczne Bis-MPA są oparte na blokach budulcowych kwasu 2,2-bizmetyloolopropionowego (bis-MPA). Hydrolizowalne łączniki występujące w tego typu polimerach umożliwiają ich degradację do produktów ubocznych, które mogą być ponownie wchłaniane przez organizm lub do wydalanych nietoksycznych małych cząsteczek. Dlatego ta grupa polimerów dendrytycznych jest biokompatybilna i biodegradowalna, co czyni je odpowiednimi do zastosowań biomedycznych.
Korona tego produktu jest sfunkcjonalizowana grupami karboksylowymi, które można łatwo wykorzystać w biokoniugacji. Rdzeń znakowany rodaminą pozwala na jego zastosowanie w bioobrazowaniu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrik Stenström et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(8) (2018-08-17)
Herein, we present the first evaluation of cationic dendrimers based on 2,2-bis(methylol)propionic acid (bis-MPA) as nonviral vectors for transfection of short interfering RNA (siRNA) in cell cultures. The study encompassed dendrimers of generation one to four (G1⁻G4), modified to bear
Chemistry of multifunctional polymers based on bis-MPA and their cutting-edge applications.
Garcia-Gallego S, et al
Progress in Polymer Science, 48, 85-110 (2015)
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been