Merck
908258
Sigma-Aldrich
17α-Methyl-5β-androstan-3α,17β-diol-20,20,20-d3
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H31D3O2
Masa cząsteczkowa:
309.50
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CCC2C3C([C@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@]4([H])CC3)CC[C@@]21C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3