Kluczowe dokumenty
907693
Isovaleraldehyde-(3-methyl,3,4-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2H613CHCH2CHO
Masa cząsteczkowa:
89.11
Kod UNSPSC:
12352005
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+3
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt Stable Isotopes Customer S
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)