Kluczowe dokumenty
906972
F-M
≥98%
Synonim(y):
4,4,7,7,12,12-octyl-7,12-dihydro- bis[methylidyne(3-oxo-methyl-1H indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-4H-thieno[2″,3″:1′,2′]indeno[5′,6′:5,6]-s-indaceno[1,2-b]thiophene, FTIC-C8C8M
About This Item
Polecane produkty
opis
Band gap: 1.72 eV
Band gap: Eg = 1.72 eV
Solubility: Soluble in Chloroform, CB and ODCB
Próba
≥98%
Formularz
solid
Energia orbitalna
HOMO -5.42 eV
LUMO -3.70 eV
ciąg SMILES
[s]1c2c(cc1\C=C%10/C(=O)c%11c(cccc%11)C/%10=C(C#N)C#N)C(c3c2cc4c(c3)c5c(cc6c(c5)C(c7c6[s]c(c7)\C=C8/C(=O)c9c(cccc9)C/8=C(C#N)C#N)(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C4(CCCCCCCC)CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.CC.CC
Klucz InChI
XPHYXDLZYTYOBX-OMQJLYAYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Ogniwo tandemowe Wydajność urządzenia:
ITO/ZnO/PFN-Br/PBDB-T:F-M/M-PEDOT/ZnO/PTB7- Th:O6T-4F:PC71BM/MoO3/Ag
Voc=1.642 V
Jsc=14.35 mA/cm2
FF=73.7%
PCE=17.3%
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.