Kluczowe dokumenty
906654
Sigma-Aldrich
QLAM-AβIδ1LVproS-13CH3 Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
metody
bio NMR: suitable
Poziom jakości
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zestaw QLAM- Aβlδ1LVproS-13CH3 zawiera prekursoryizotopomerów 13CH3i zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia znakowanych izotopowo białek.
Zastosowanie
Do wykrywania nOes dalekiego zasięgu lub do badania NMR dużych białek
QLAM- Aβlδ1LVproS-13CH3to zoptymalizowany zestaw do produkcji białek zizotopomerem 13CH3na regio- i stereospecyficznych grupach metylowych izoleucyny, alaniny, leucyny i waliny. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Jest on wykorzystywany w badaniach NMR do wykrywania strukturalnie znaczących dalekozasięgowych i międzycząsteczkowych ograniczeń NOE.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rime Kerfah et al.
Current opinion in structural biology, 32, 113-122 (2015-04-17)
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a uniquely powerful tool for studying the structure, dynamics and interactions of biomolecules at atomic resolution. In the past 15 years, the development of new isotopic labeling strategies has opened the possibility of exploiting
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.