Kluczowe dokumenty
906573
Sigma-Aldrich
DLAM-Iδ1VproS-13CH3 Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
metody
bio NMR: suitable
Poziom jakości
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zestaw DLAM-Iδ1VproS-13CH3zawiera prekursory izotopomerów 13CH3 i zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia znakowanych izotopowo białek.
Zastosowanie
DLAM-Iδ1VproS-13CH3to zoptymalizowany zestaw do produkcji białek z izotopomerem 13CH3 na grupach metylowych izoleucyny i waliny. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Jest on wykorzystywany w badaniach NMR struktury, dynamiki i funkcji wymagających systemów biologicznych w rozdzielczości atomowej. Wprowadzenie znakowanej 13Cgrupy metylowej w wysoce deuterowanym tle zwiększa rozdzielczość widm metylo-TROSY.
Do wykrywania nOes dalekiego zasięgu lub do badania NMR dużych białek
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heyi Zhang et al.
Current opinion in structural biology, 38, 75-82 (2016-06-14)
Proteins come together in macromolecular assemblies, recognizing and binding to each other through their structures, and operating on their substrates through their motions. Detailed characterization of these processes is particularly suited to NMR, a high-resolution technique sensitive to structure, dynamics
Stereospecific isotopic labeling of methyl groups for NMR spectroscopic studies of high-molecular-weight proteins.
Pierre Gans et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(11), 1958-1962 (2010-02-17)
Rime Kerfah et al.
Current opinion in structural biology, 32, 113-122 (2015-04-17)
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a uniquely powerful tool for studying the structure, dynamics and interactions of biomolecules at atomic resolution. In the past 15 years, the development of new isotopic labeling strategies has opened the possibility of exploiting
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.