Kluczowe dokumenty
906506
Sigma-Aldrich
HLAM-AβIδ1MεLVproSTγ-13CH3 Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
metody
bio NMR: suitable
Poziom jakości
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zestaw HLAM-AβIδ1MεLVproSTγ-13CH3 zawiera prekursoryizotopomerów 13CH3i zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia znakowanych izotopowo białek.
Zastosowanie
HLAM-AβIδ1MεLVproSTγ-13CH3 to zoptymalizowany zestaw do produkcji białek z izotopomerem 13CH3 na grupach metylowych reszt alaniny, izoleucyny, metioniny, leucyny i treoniny. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Może być stosowany do badania dużych układów molekularnych i złożonej struktury białek w spektroskopii NMR wraz z innymi metodami spektroskopowymi. Czułość izotopomeru można zwiększyć trzykrotnie. Zestaw ten może być również wykorzystany do uproszczenia zatłoczonych widm w celu zapewnienia specyficznych sond do badań dynamicznych i strukturalnych w spektroskopii NMR w stanie stałym.
Do wykrywania nOes dalekiego zasięgu lub do badania NMR dużych białek
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów. jj
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
César Fernández et al.
Current opinion in structural biology, 13(5), 570-580 (2003-10-22)
Transverse relaxation-optimized spectroscopy (TROSY), in combination with various isotope-labeling techniques, has opened avenues to study biomolecules with molecular masses of up to 1000000Da by solution NMR. Important recent applications of TROSY include the structure determination of membrane proteins in detergent
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.